Documentos clave
Z324159
BRAND® SILBERBRAND ETERNA measuring cylinder
volume 10 mL
Seleccione un Tamaño
2 EA
US$ 34,20
US$ 34,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
US$ 34,20
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 34,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass 3.3
Características
subdivision 0.2 mL
fabricante / nombre comercial
BRAND
intervalo de medición del volumen
10 mL
Altura
140 mm
Descripción general
Measuring cylinder, tall form. Class B, to DIN EN ISO 4788. Short graduation marks. Made from DURAN®, calibrated to contain (TC, In). With spout and hexagonal glass base. Graduations and inscriptions in ETERNA amber diffusion stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods.
Otras notas
BR31908 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)