Z324477
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA measuring cylinder
volume 100 mL
Seleccione un Tamaño
US$ 51,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 51,00
Características
subdivision 1 mL
fabricante / nombre comercial
BRAND
Altura
260 mm
volumen
100 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
All BLAUBRAND® graduated cylinders are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)