Z0166
α-Zearalenol
Sinónimos:
2,4-Dihydroxy-6-(6α,10-dihydroxy-trans-1-undecenyl)benzoic acid μ-lactone
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
solubilidad
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@H]1CCC[C@H](O)CCC\C=C\c2cc(O)cc(O)c2C(=O)O1
InChI
1S/C18H24O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,14,19-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-,14+/m0/s1
Clave InChI
FPQFYIAXQDXNOR-QDKLYSGJSA-N
Información sobre el gen
rat ... Ar(24208)
Aplicación
- as an analytical standard in the quantification of mycotoxins from animal feed[1]
- to evaluate its oestrogenic activity on boar sperm motility [2], as an anti-oestrogen control in MCF7 cells[3]
- as a reference standard in a liquid chromatography-negative ion electrospray tandem mass spectrometry with atmospheric pressure chemical ionization (LCAPCI/MS/MS) for bovine follicular fluids (FFs) quantification[4]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 2
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)