Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 300,00 |
10 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 617,00 US$ 462,75 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H24O5
Número CAS:
Peso molecular:
320.38
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
US$ 300,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98%
form
powder
functional group
ester, hydroxyl
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H]1CCC[C@@H](O)CCC\C=C\c2cc(O)cc(O)c2C(=O)O1
InChI
1S/C18H24O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,14,19-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-,14-/m0/s1
InChI key
FPQFYIAXQDXNOR-PMRAARRBSA-N
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Application
Reactant involved in biological studies including:
- Synthesis of amino glycoside nucleotides
- Enzymatic synthesis of glucuronides of zearalenone
- Derivatization of Zearalenone
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% | description - | description ~98% (HPLC) | description - |
| assay ≥98% | assay ≥98% (HPLC) | assay ~98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| functional group ester, hydroxyl | functional group - | functional group - | functional group - |
| Gene Information rat ... Ar(24208) | Gene Information rat ... Ar(24208) | Gene Information rat ... Ar(24208) | Gene Information rat ... Ar(24208) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?