D1200000
Dienestrol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
3,4-Bis(4-hydroxyphenyl)-2,4-hexadiene
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
dienestrol
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C\C=C(c1ccc(O)cc1)\C(=C\C)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h3-12,19-20H,1-2H3/b17-3+,18-4+
Clave InChI
NFDFQCUYFHCNBW-SCGPFSFSSA-N
Información sobre el gen
human ... ESR1(2099)
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)