Autoclaving is not recommended with glucose/dextrose according to the product information sheet for this product. However, autoclaving can be performed without the sugar, and filter sterilized glucose/dextrose can be added afterward.
Y0626
Base de nitrógeno de levadura sin aminoácidos
Yeast classification medium used for selecting yeasts based on amino acid and carbohydrate requirements
Sinónimos:
ynb without amino acids
Seleccione un Tamaño
US$ 574,00
Disponible para envío el08 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 574,00
Disponible para envío el08 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
grado
Molecular Biology
for molecular biology
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Formulario
powder
técnicas
microbe id | utilization test: suitable
microbiological culture: suitable
pH
5.2-5.6(0.67% solution)
aplicaciones
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
room temp
idoneidad
nonselective for Candida spp.
nonselective for Pichia spp.
nonselective for Saccharomyces spp.
nonselective for Zygosaccharomyces spp.
yeasts
Descripción general
Aplicación
- en los medios de mezcla de suplemento sintético completo (SC)-Leu utilizados para el cultivo[2] y la caracterización[3]
- de Y. lipolytica como componente de los medios líquidos selectivos para el crecimiento auxótrofo de uracilo en levaduras[4]
- para evaluar las eficiencias de transformación de las cepas de S. cerevisiae, bajo diferentes condiciones de nutrientes[5]
Componentes
Fuentes de nitrógeno:
Sulfato de amonio, 5,0 g/l
Vitaminas:
Biotina, 2,0
Pantotenato de calcio 400
Acido fólico, 2,0
Inositol, 2,0 mg/l
Ácido nicotínico, 400
Acido p-aminobenzoico, 200
HCl de piridoxina, 400
Riboflavina, 200
HCl de tiamina, 400
Oligoelementos:
Ácido bórico, 500
Sulfato de cobre, 40
Yoduro de potasio, 100
Cloruro férrico, 200
Sulfato de manganeso, 400
Molibdato de sodio, 200
Sulfato de cinc, 400
Sales:
Fosfato de potasio monobásico, 1,0 g/l
Sulfato de magnesio, 0,5 g/l
Cloruro de sodio, 0,1 g/l
Cloruro calcio, 0,1 g/l
Nota de preparación
2. Caliente si es preciso solubilizar y esterilice mediante filtración.
Almacene la disolución madre x10 a 2-8 °C. Para utilizarla, diluya 1:10 con agua destilada estéril en condiciones asépticas.
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
SeqPlex™-I WTA kit amplifies RNA for NGS, enabling genomic studies from limited samples.
Traditional methods are based morphology, staining methods, enzyme reactions (metabolism) and diverse media.
Protocolos
Magnetic-plasmonic nanoparticles: Synthesis and application of Ag/FeCo/Ag nanobeads for cellular organelle imaging and isolation.
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.
Contenido relacionado
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield
-
Why is autoclaving this not recommended?
1 answer-
Helpful?
-
-
Can this be autoclaved, or only filter sterilized?
1 answer-
It is not recommended to autoclave Product Y0626 Yeast Nitrogen Base Without Amino Acids. If preparing an bacteriological agar, then the agar should be autoclaved separately for 15 minutes only. Please follow the instructions listed on the product detail page:
1. Prepare a 10× stock solution by suspending 6.7 g of yeast nitrogen base, 5 g of glucose or an equivalent amount of other carbohydrate, and 5-10 mg of the desired amino acid in 100 ml of distilled water.
2. Warm if necessary to solubilize and sterilize by filtration.
Store 10× stock solution at 2-8 °C. To use, dilute 1:10 with sterile distilled water under aspetic conditions.Helpful?