Merck
XNATS
Sigma-Aldrich
Kit para PCR de tejidos REDExtract-N-Amp
sufficient for 10 extractions, sufficient for 10 amplifications
About This Item
EC Number:
UNSPSC Code:
12352200
usage
sufficient for 10 amplifications
sufficient for 10 extractions
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Los kits para PCR de tejido REDExtract-N-Amp contienen todos los reactivos necesarios para la extracción y la amplificación rápidas del ADN genómico procedente de colas de ratón y otros tejidos animales, hisopos bucales, pelos y saliva. No es necesaria la alteración mecánica, la extracción orgánica, la purificación en columnas ni la precipitación del ADN. El kit incluye una mezcla ReadyMix para PCR, especialmente formulada para la amplificación mediante PCR directa desde el extracto. En esta formulación se utiliza un arranque en caliente mediado por anticuerpos para la amplificación específica. El kit para PCR de tejido REDExtract-N-Amp contiene un colorante de rastreo que permite la cómoda carga directa de reacciones de PCR en geles de agarosa para análisis.
Application
REDExtract-N-Amp tissue PCR kit has been for:
  • DNA extraction
  • genotyping
  • polymerase chain reaction (PCR)
Features and Benefits
  • Perfecto para el aislamiento rápido del ADN genómico para genotipado
  • Extracción en una sola etapa del ADN genómico para PCR en 15 minutos
  • ReadyMix para PCR, formulada en especial para la amplificación directa desde el extracto
  • Anticuerpo de inicio en caliente para amplificación mediante PCR de gran especificidad del ADN genómico
  • Extracto estable a 4oC durante un mínimo de 6 meses.
  • La REDExtract-N-Amp contiene un colorante de rastreo que permite la cómoda carga directa de reacciones PCR en geles de agarosa para análisis
Components
El kit contiene la disolución de preparación del tejido, la disolución de extracción y la mezcla de reacción para PCR REDExtract-N-Amp.
Other Notes
Los kits para PCR de tejido REDExtract-N-Amp proporcionan todos los reactivos necesarios para la extracción rápida del ADN de una amplia variedad de células y tejidos, y para la amplificación de los fragmentos de interés mediante PCR. Un nuevo método de extracción elimina la necesidad de digestiones enzimáticas largas o de homogeneización. El kit incluye también una mezcla de reacción para PCR de inicio en caliente especialmente formulada para la amplificación directamente desde el extracto. La mezcla REDExtract-N-Amp PCR ReadyMix contiene un colorante inerte que actúa como colorante de rastreo y permite la cómoda carga de reacciones PCR en geles de agarosa para análisis.
For additional information, please see www.sigma-aldrich.com/extract-n-amp.
Principle
El kit viene con protocolos validados para extraer y amplificar el ADN genómico de colas de ratón, pelo, tejido animal, saliva e hisopos bucales. En el procedimiento típico, el ADN genómico se extrae de una muestra que ha sido incubada en la disolución de preparación del tejido y la disolución de extracción durante 10 minutos a temperatura ambiente. La muestra se calienta a 95 °C durante 3 minutos y luego se mezcla con una tercera disolución para neutralizar las sustancias inhibidoras antes de la PCR. Una parte del extracto de ADN se añade luego a una reacción de PCR que contiene los cebadores y la mezcla para PCR REDExtract-N-Amp, incluidas en el kit.
Legal Information
La adquisición de este producto incluye inmunidad contra pleitos por patentes especificada en el prospecto del producto, para utilizar sólo la cantidad adquirida y sólo para la investigación propia del comprador. No se asigna expresamente ningún otro derecho de patente (tales como los derechos de patente del proceso de 5′ nucleasa), por implicación o por estoppel. Para más información sobre las licencias de compra, contacte con el Director de Licencias, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, EE.UU.
Anticuerpo autorizado para investigación in vitro bajo las patentes estadounidenses 5,338,671 y 5,587,287, y las correspondientes patentes de otros países.
El empleo de este producto está cubierto por una o más de las siguientes patentes estadounidenses y las correspondientes reivindicaciones de patente fuera de los Estados Unidos: 5,789,224, 5,618,711, 6,127,155 y las reivindicaciones fuera de los EE.UU. Correspondientes a la patente estadounidense caducada nº 5,079,352. La adquisición de este producto incluye una inmunidad limitada intransferible contra pleitos según las reivindicaciones de patentes anteriores para utilizar sólo esta cantidad de producto para la propia investigación interna del comprador. No se transfiere expresamente, por implicación ni por estoppel derecho alguno sobre otra reivindicación de patente, ni derecho de ejecución de ningún método patentado ni derecho de realización de servicios comerciales de ningún tipo, entre otros, informar de los resultados de las actividades del comprador por un precio u otra consideración comercial. Este producto está indicado solo para investigación. Los usos diagnósticos bajo patentes de Roche requiere una licencia aparte de Roche. Para más información sobre las licencias de compra, contacte con el Director de Licencias, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, EE.UU.
REDExtract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Application
Referencia del producto
Descripción
Precios
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Bethany S Reid et al.
Developmental dynamics : an official publication of the American Association of Anatomists, 239(4), 1188-1196 (2010-02-23)
Previous studies identified Inka1 as a gene regulated by AP-2alpha in the neural crest required for craniofacial morphogenesis in fish and frog. Here, we extend the analysis of Inka1 function and regulation to the mouse by generating a LacZ knock-in
Zhiyong Lei et al.
Frontiers in cardiovascular medicine, 8, 592362-592362 (2021-04-06)
Compromised cardiac function is a hallmark for heart failure, mostly appearing as decreased contractile capacity due to dysregulated calcium handling. Unfortunately, the underlying mechanism causing impaired calcium handling is still not fully understood. Previously the miR-132/212 family was identified as
Chunmei Wang et al.
Nature communications, 9(1), 1544-1544 (2018-04-20)
Sexual dimorphism exists in energy balance, but the underlying mechanisms remain unclear. Here we show that the female mice have more pro-opiomelanocortin (POMC) neurons in the arcuate nucleus of hypothalamus than males, and female POMC neurons display higher neural activities
Huan Yang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(26), 11942-11947 (2010-06-16)
During infection, vertebrates develop "sickness syndrome," characterized by fever, anorexia, behavioral withdrawal, acute-phase protein responses, and inflammation. These pathophysiological responses are mediated by cytokines, including TNF and IL-1, released during the innate immune response to invasion. Even in the absence
Ann-Kristin Brauns et al.
Scientific reports, 9(1), 9553-9553 (2019-07-04)
Peroxisomes are involved in the degradation of very long-chain fatty acids (VLCFAs) by β-oxidation. Besides neurological defects, peroxisomal dysfunction can also lead to testicular abnormalities. However, underlying alterations in the testes due to a peroxisomal defect are not well characterized
Protocolos
The REDExtract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.
Extract-N-Amp kit protocol provides rapid DNA extraction yielding PCR-ready samples in 15 minutes with optimized PCR ReadyMix.