WPB01446WA
Whirl-Pak® Write-On Bag
3637 mL capacity(123 oz)
Sinónimos:
large volume sample bag, sample bag with label, sample collection bag, sampling bag
Seleccione un Tamaño
US$ 313,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 313,00
Productos recomendados
esterilidad
sterile
envase
pkg of 250 ea
fabricante / nombre comercial
B01446WA (Nasco)
Parámetros
-346-180 °F temp. range (-210 to 82 °C)
An × L
10 in. × 20 in. , 25.4 x 50.8 cm
capacidad
3637 mL × 123 oz
3637 mL capacity(123 oz)
grosor
4 mil , 0.102 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Blended, Virgin Polyethylene Film: ensures exceptional clarity, superior strength. FDA approved for food contact
- Puncture-Proof Closure Tabs: contains inner and outer tapes for longevity and stability; wire for easy opening, pouring, and closing
- Post-Manufacturing Sterilization: perforated closure to maintain sterility and for increased sample integrity
- Opening Pull tabs: contains non-slip textured Tyvek for easy opening
- Continuous Perimeter Seal: for maximum protection against leaks
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)