WPB01064WA
Whirl-Pak® Write-On Bag
58 mL capacity(2 oz)
Seleccione un Tamaño
US$ 92,50
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 92,50
Productos recomendados
esterilidad
sterile
envase
pkg of 500 ea
fabricante / nombre comercial
B01064WA (Nasco)
Parámetros
-346-180 °F temp. range (-210 to 82 °C)
An × L
3 in. × 5 in. , 7.5 x 12.5 cm
capacidad
58 mL × 2 oz
58 mL capacity(2 oz)
grosor
2.25 mil , 0.057 mm
Descripción general
Características y beneficios
- Blended, Virgin Polyethylene Film: ensures exceptional clarity, superior strength. FDA approved for food contact
- Puncture-Proof Closure Tabs: contains inner and outer tapes for longevity and stability; wire for easy opening, pouring, and closing
- Post-Manufacturing Sterilization: perforated closure to maintain sterility and for increased sample integrity
- Opening Pull tabs: contains non-slip textured Tyvek for easy opening
- Continuous Perimeter Seal: for maximum protection against leaks
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)