WPB01348WA
Whirl-Pak® Homogenizer Blender Filter Bag
710 mL capacity(24 oz)
Sinónimos:
filtered Blender bag, filtered homogenizer bag
Seleccione un Tamaño
US$ 303,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 303,00
Productos recomendados
esterilidad
sterile
Características
filter 330 μm
envase
pkg of 250 ea
fabricante / nombre comercial
Nasco B01348WA
An × L
6 in. × 9 in. , 15 x 23 cm
capacidad
710 mL × 24 oz
710 mL capacity(24 oz)
grosor
4 mil , 0.102 mm
aplicaciones
sample preparation
compatibilidad
for use with Whirl-pak® homogenizer
Descripción general
Capacity is measured in fluid ounces when the bag is closed and tab is folded over three times. Volume and dimensions are approximate; bags should not be used at temperatures above 180° F, 82° C. Bags can be frozen to any temperature, even liquid nitrogen - careful handling required after freezing. All bags are sterilized after manufacturing.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
DiluCult™ gravimetric dilutors automate food sample dilution, enhancing workflow efficiency in sample preparation.