Documentos clave
BMSIPD4400B400F1
Sigma-Aldrich
Blender Bag With Lateral Filter
capacity 400 mL
Sinónimos:
homogenization bag, homogenizer bag
About This Item
Código UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
clear
low-density polyethylene
esterilidad
non-sterile
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific IPD4400-B400F1
bag H × W
300 cm × 190 cm
capacidad
400 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Blender bag, 400ml, for use in BenchMasher 400 and other paddle blenders. Includes lateral nylon 70µm filter.
Aplicación
Homogenization and blending of agricultural, food, pharmaceutical and laboratory samples.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)