WH0003845M1
Anti-KRAS Antibody
mouse monoclonal, 3B10-2F2
Sinónimos:
KRAS Antibody - Monoclonal Anti-KRAS antibody produced in mouse, Kras Antibody, Anti-CKRAS, Anti-KIRAS, Anti-KRAS1, Anti-KRAS2, Anti-KRAS2A, Anti-KRAS2B, Anti-KRAS4A, Anti-KRAS4B, Anti-RASK2, Anti-v-Ki-ras2 Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Monoclonal Anti-KRAS antibody produced in mouse, clone 3B10-2F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3B10-2F2, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
aplicaciones
research pathology
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KRAS(3845)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MTEYKLVVVGAGGVGKSALTIQLIQNHFVDEYDPTIEDSYRKQVVIDGETCLLDILDTAGHEEYSAMRDQYMRTGEGFLCVFAINNTKSFEDIHHYREQIKRVKDSEDVPMVLVGNKCDLPSRTVDTKQAQDLARSYGIPFIETSAKTRQGVDDAFYTLVREIRKHKEKMSKDGKKKKKKSKTKCVIM
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?