Merck
V9131
Sigma-Aldrich
Anti-vinculina monoclonal antibody produced in mouse
enhanced validation
clone hVIN-1, ascites fluid
Sinónimos:
Anti Vinculin, Vinculin Antibody, Vinculin Antibody - Monoclonal Anti-Vinculin antibody produced in mouse
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
hVIN-1, monoclonal
mol wt
antigen 116 kDa
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
frog, chicken, mouse, canine, human, bovine, rat, turkey
enhanced validation
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect immunofluorescence: 1:400 using cultured human fibroblasts
western blot: 1:200 using extract of human fibroblasts
isotype
IgG1
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... VCL(7414)
mouse ... Vcl(22330)
rat ... Vcl(305679)
General description
El anticuerpo monoclonal anti-vinculina (isotipo IgG1 de ratón) se obtiene del hibridoma hVIN-1 producido por la fusión de células de mieloma de ratón y esplenocitos de ratones BALB/c inmunizados. La vinculina se encuentra en la fascia adherens del disco intercalado (músculo cardiaco), las uniones miotendinosas (musculo esquelético), las uniones neuromusculares y los cuerpos densos asociados a la membrana del músculo liso. En muchos tipos de células que experimentan transformación vírica, la vinculina se redistribuye en rosetas o podosomas.
Specificity
El anticuerpo monoclonal anti-vinculina tiñe específicamente la vinculina en los contactos célula-célula y célula-sustrato en los tejidos y las células cultivadas utilizando marcaje con inmunofluorescencia indirecta. El anticuerpo reacciona con la banda de116 kDa de la vinculina en la inmunotransferencia. El producto reacciona con la vinculina de muchas especies. Se obtiene buena reactividad en humanos, bovinos, pollos, perro, rata, ratón, pavo y Xenopus. El anticuerpo muestra reactividad cruzada con la metavinculina del músculo liso.
Marca de manera específica la vinculina en los contactos célula-célula y célula-sustrato. Reacciona fuertemente con la vinculina humana. Muestra reactividad cruzada con la metavinculina del músculo liso.
Immunogen
vinculina humana purificada del útero.
Application
El anticuerpo monoclonal anti-vinculina producido en el ratón se ha utilizado en:
  • inmunoelectrotransferencia (western blot)
  • tinción con inmunofluorescencia
  • inmunohistoquímica
Biochem/physiol Actions
La vinculina es una proteína citoesquelética asociada con las caras citoplásmicas de las uniones de tipo adherente célula-célula y célula-matriz extracelular. Funciona como una de las diversas proteínas de interacción que intervienen en el anclaje de la actina F a la membrana Una secuencia de interacciones moleculares podría intervenir en el montaje transmembranario de las placas de adhesión. En el ensamblaje de las placas de adhesión, la subunidad β de la integrina se une a la talina. La talina se une a la vinculina que interacciona con la α-actinina y posiblemente con ella misma. Dado que la α-actinina se une a los filamentos de actina y establece enlaces cruzados con ellos, la vinculina representa un elemento fundamental en la unión transmembranaria de la matriz extracelular con el sistema de microfilamentos citoplásmicos.
Disclaimer
Salvo que se especifique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Reinforcement versus fluidization in cytoskeletal mechanoresponsiveness
Krishnan R, et al.
PLoS ONE, 4(5), e5486-e5486 (2009)
Vinculin and talin: focus on the myocardium
Zemljic-Harpf A, et al.
Journal of Investigative Medicine, 57(8), 849-855 (2009)
Prognostic significance of epidermal growth factor receptor phosphorylation and mutation in head and neck squamous cell carcinoma
Hama T, et al.
Oncologist, 14(9), 900-908 (2009)
Somatic inactivation of the PHD2 prolyl hydroxylase causes polycythemia and congestive heart failure
Minamishima YA, et al.
Blood, 111(6), 3236-3244 (2008)
Dystrophin-glycoprotein complex and vinculin-talin-integrin system in human adult cardiac muscle
Anastasi G, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 23(2), 149-159 (2009)
Artículos
In the midst of beeping lab timers, presentations and grant deadlines, it is easy to take for granted the quality of lab reagents.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Ver todo
Protocolos
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.