V1385
VEGF Receptor-1 (Flt-1)/Fc Chimera human
>90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, lyophilized powder
Sinónimos:
Vascular Endothelial Growth Factor Receptor‑1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Ensayo
>90% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized powder
potencia
≤35 ng/mL ED50
mol peso
predicted mol wt ~100 kDa
envase
pkg of 50 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
impurezas
endotoxin, tested
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... FLT1(2321)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?