Product C4165 consists of approximately 90% pararosaniline to 10% phenol. A working solution can be prepared from the powder by first dissolving 1.5 grams of the powder in 100 ml of 95% ethanol, then adding an equal volume of deionized water.
C4165
Carbol Fuchsin
Powder
Productos recomendados
Nombre del producto
Carbol Fuchsin,
Formulario
powder
Nivel de calidad
color
green to brown
solubilidad
ethanol: 1 mg/mL
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
InChI
1S/C21H21N3.ClH/c1-13-11-16(5-9-19(13)23)21(15-3-7-18(22)8-4-15)17-6-10-20(24)14(2)12-17;/h3-12,22H,23-24H2,1-2H3;1H
Clave InChI
YCIVZWKFFBDLTG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Órganos de actuación
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
How is product C4165, Carbol Fuchsin, prepared for staining?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.