U5379
Anti-Ubiquitin antibody produced in rabbit
whole antiserum, lyophilized powder
Sinónimos:
Anti-Ubiquitin antibody
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
whole antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
lyophilized powder
mol peso
antigen 8.6 kDa
reactividad de especies
prokaryotes, eukaryotes
técnicas
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
western blot: 1:100 using ubiquitin purified from bovine red blood cells
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... UBB(7314) , UBC(7316)
mouse ... Ubb(22187) , Ubc(22190)
rat ... Ubb(192255) , Ubc(50522)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
- immunostaining in neuropathology[1]
- immunohistochemistry
- western blotting
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)