Saltar a
MABS451
Anticuerpo anti-ubiquitina lineal, clon LUB9
clone LUB9, from mouse
Sinónimos:
Polyubiquitin-C, Ubiquitin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
LUB9, monoclonal
Application:
WB
Citations:
21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
LUB9, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... UBC(7316)
General description
La ubiquitina actúa como un marcador para indicar el destino de otras proteínas en la célula. Se puede unir como una sola molécula o como una cadena de poliubiquitina. Aunque las proteínas ubiquitinadas a menudo son etiquetadas para degradación por el proteosoma 20S, la ubiquitinación puede también indicar destinos alternativos dependiendo del residuo de lisina que esté implicado en la unión de la proteína diana a la cadena de la ubiquitina. Cadenas de ubiquitina unidas por la Lys33 a sustratos de cinasa como las proteínas cinasas activadas por AMP (AMPKα1, BRSK1, MARK3, MARK4, Y NUAK1) pueden activar o desactivar esas proteínas, lo que respalda el papel de la ubiquitina en la regulación de la comunicación molecular.
Se observan múltiples bandas
Immunogen
Péptido lineal conjugado con ovoalbúmina que corresponde a la ubiquitina lineal humana.
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): un lote representativo detectó la ubiquitina lineal en cadenas de ubiquitina (unidas a M1) (Yoshiteru, S. et al (2013). EMBO. 32:2463-2476).
Categoría de investigación
Comunicación molecular
El anticuerpo anti-ubiquitina lineal, clon LUB9 | MABS451, es un anticuerpo contra el anticuerpo contra la ubiquitina lineal para utilizar en transferencia Western.
Subcategoría de investigación
Neurociencia de la transmisión de señales
Biochem/physiol Actions
Este anticuerpo detecta sólo la ubiquitina lineal.
Physical form
IgG2bκ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Preparation Note
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Evaluada mediante Western Blotting en cadenas de poliubiquitina lineales en proteínas recombinantes, K48 UB 2-7, K63 UB 2-7, y la K11-solo proteína sustrato HM Ubn-ubiquitinada.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 1,0 µg/ml de este anticuerpo detectó 10 µg de cadenas proteicas recombinantes con poliubiquitina lineal, no se detectaron bandas en K48 UB 2-7, K63 UB 2-7 y K11-sólo proteína de sustrato HM Ubn-ubiquitinada.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
ABS2206MABS486MABN763
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
clone
LUB9, monoclonal
clone
polyclonal
clone
2G7B8, monoclonal
clone
6H9, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... UBC(7316)
Gene Information
human ... UBB(7314)
Gene Information
human ... UBB(7314)
Gene Information
human ... UBQLN2(29978)
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c