T9698
Thioredoxin Reductase from rat liver
buffered aqueous glycerol solution, ≥100 units/mg protein (Bradford)
Sinónimos:
NADPH:Oxidised Thioredoxin Oxidoreductase, Thioredoxin: NADP+ Oxidoreductase
Productos recomendados
origen biológico
rat liver
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (GE)
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
actividad específica
≥100 units/mg protein (Bradford)
mol peso
55—67 kDa
técnicas
activity assay: suitable
impurezas
Glutathione reductase
solubilidad
water: soluble
idoneidad
suitable for molecular biology
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
rat ... Txnrd1(58819)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.