T0910
Thioredoxin from Escherichia coli
recombinant, expressed in E. coli, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥3 units/mg protein
Productos recomendados
origen biológico
Escherichia coli
Nivel de calidad
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥90% (SDS-PAGE)
Formulario
essentially salt-free, lyophilized powder
actividad específica
≥3 units/mg protein
mol peso
11.7 kDa
técnicas
activity assay: suitable
solubilidad
water: 1.90-2.10 mg/mL, clear, colorless
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
aplicaciones
cell analysis
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Escherichia coli K12 ... trxA(948289)
Descripción general
Thioredoxin from Escherichia coli is a monomeric, globular protein. It has a central β-sheet surrounded by α-helices.[1]
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Definición de unidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)