Merck
T9531
Sigma-Aldrich
D-(+)- Trealosa dihydrate
≥99% (HPLC), from Saccharomyces cerevisiae
Sinónimos:
Dihidrato de trehalosa, α,α-Trealosa, α-D-Glucopiranosil-α-D-glucopiranósido
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H22O11 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
378.33
Beilstein:
5322018
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
Saccharomyces cerevisiae
Ensayo
≥99% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D 174 to 182 °, c = 7% (w/v) in water
técnicas
HPLC: suitable
PCR: suitable
cell based assay: suitable
cryopreservation: suitable
impurezas
≤5.0% EtOH
<20 ppm Trace metals
color
white
mp
97-99  °C
solubilidad
water: 50 mg/mL, clear, colorless
aplicaciones
advanced drug delivery
agriculture
cell analysis
life science and biopharma
sample preparation
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
Clave InChI
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Descripción general
La trehalosa, también conocida como micosa o tremalosa, es un disacárido de glucosa no reductor que se encuentra habitualmente en hongos, bacterias e invertebrados. Su presencia en estos organismos destaca su importancia en diversos procesos biológicos y posibles aplicaciones en investigación bioquímica y estudios de cultivo celular.
Aplicación
El dihidrato de D-(+)-trehalosa se ha utilizado:
  • como factor de transcripción EB (TFEB) para estudiar sus efectos sobre un sistema lisosómico de autofagia en macrófagos alveolares de silicosis humana[1]
  • como excipiente estabilizador en formulaciones de proteínas secadas por aspersión[2]
  • como crioprotector para estudiar sus efectos sobre las suspensiones de células testiculares de ratón[3]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
La D-(+)-trehalosa muestra actividades anti-desecantes y crioconservantes.[4] Actúa como un osmólito y protector del estrés y ayuda en el almacenamiento y transporte de carbono.[5] La trehalosa interviene en las industrias alimenticia, cosmética y farmacéutica.[6] Desempeña un papel vital en la supervivencia de ciertos insectos y plantas conocidas como anhidrobiontes en ambientes hostiles como con altas tasas de deshidratación.[7]
Calidad
Contenido reducido de iones metálicos.
Nota de preparación
Preparado por cromatografía de intercambio iónico.
Otras notas
Si desea conocer por completo nuestra amplia gama de disacáridos para su investigación, le recomendamos que visite nuestra página de categoría Carbohidratos .
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
producto comparable
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Experimental and theoretical electron density distribution of alpha,alpha-trehalose dihydrate
Stevens E D, et al.
Carbohydrate Research, 345(10), 1469-1481 (2010)
Trehalose: current use and future applications
Ohtake S and Wang Y J
Journal of Pharmaceutical Sciences, 100(6) , 2020-2053 (2011)
Shiyi Tan et al.
Life sciences, 257, 118043-118043 (2020-07-06)
Alveolar macrophages (AMs) are the primary targets of silicosis. Blockade of autophagy may aggravate the apoptosis of AMs. Trehalose (Tre), a transcription factor EB (TFEB) activator, may impact the autophagy-lysosomal system in AMs during silicosis. However, the mechanism by which
Trehalose production: exploiting novel approaches
Schiraldi C, et al.
Trends in Biotechnology, 20(10), 420- 425 (2002)
Trehalose metabolism in plants
Lunn J E, et al.
The Plant Journal, 79(4), 544-567 (2014)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf