Merck
T9449
Sigma-Aldrich
D-(+)- Trealosa dihydrate
≥99% (HPLC), from starch
Sinónimos:
α,α-Trealosa, α-D-Glucopiranosil-α-D-glucopiranósido
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H22O11 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
378.33
Beilstein/REAXYS Number:
5322018
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
biological source
Manihot esculenta root (Cassava)
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D 174 to 186 °, c = 1.0% (w/v) in water
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
7.3-11.6% water (Karl Fischer)
color
white
mp
97-99  °C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
InChI key
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
General description
La trehalosa es un azúcar no reductor que se forma cuando se unen dos unidades de glucosas unidas por un enlace 1-1 alfa. Este disacárido está presente de forma natural en procariotas y eucariotas.
Application
El dihidrato de D-(+)-trehalosa se ha utilizado:
  • en la prueba de la trehalosa para estabilizar los productos farmacéuticos
  • como componente de la disolución trehalosa/sacarosa para la preparación de agregados J
  • en la preparación de combinación de azúcares de miel simulada (SHSC) para estudiar su efecto sobre la estabilidad química y térmica de las proteínas
Biochem/physiol Actions
La trehalosa es un azúcar 1-alfa (disacárido) que ayuda a las plantas y animales a soportar largos períodos de desecación. La trehalosa actúa como crioprotector en una variedad de medios de congelación. Sirve como fuente primaria de carbono y como soluto compatible acumulado como respuesta al estrés osmótico y al choque térmico.
Other Notes
Si desea conocer por completo nuestra amplia gama de disacáridos para su investigación, le recomendamos que visite nuestra página de categoría Carbohidratos .
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Giuseppe Coppolino et al.
Therapeutic apheresis and dialysis : official peer-reviewed journal of the International Society for Apheresis, the Japanese Society for Apheresis, the Japanese Society for Dialysis Therapy, 19(5), 471-476 (2015-04-14)
Hyperphosphatemia is common in patients with chronic renal failure. Phosphate binders are associated with gastric intolerance, representing the main reason of drug discontinuation. The aim of this study was to compare the effects in vitro and in vivo of sevelamer
Tri Duong et al.
Applied and environmental microbiology, 72(2), 1218-1225 (2006-02-08)
Freezing and lyophilization are common methods used for preservation and storage of microorganisms during the production of concentrated starter cultures destined for industrial fermentations or product formulations. The compatible solute trehalose has been widely reported to protect bacterial, yeast and
Theresa Cloutier et al.
The journal of physical chemistry. B, 122(40), 9350-9360 (2018-09-15)
The CHARMM36 carbohydrate parameter set did not adequately reproduce experimental thermodynamic data of carbohydrate interactions with water or proteins or carbohydrate self-association; thus, a new nonbonded parameter set for carbohydrates was developed. The parameters were developed to reproduce experimental Kirkwood-Buff
Samuel Abokyi et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2020, 5296341-5296341 (2020-08-11)
Trehalose is a natural dietary molecule that has shown antiaging and neuroprotective effects in several animal models of neurodegenerative diseases. The role of trehalose in the management of age-related macular degeneration (AMD) is yet to be investigated and whether trehalose
Lorenzo Cursi et al.
Nanoscale, 13(38), 16324-16338 (2021-09-28)
Despite the high level of interest in bio-nano interactions, detailed intracellular mechanisms that govern nanoscale recognition and signalling still need to be unravelled. Magnetic nanoparticles (NPs) are valuable tools for elucidating complex intracellular bio-nano interactions. Using magnetic NPs, it is