Merck
T0299
Sigma-Aldrich
α,β-Trehalose
≥98%
Sinónimos:
α-D-Glucopyranosyl β-D-glucopyranoside, Neotrehalose
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H22O11
Número de CAS:
Peso molecular:
342.30
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
biological source
plant
assay
≥98%
form
crystalline powder
technique(s)
HPLC: suitable
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12+/m1/s1
InChI key
HDTRYLNUVZCQOY-BTLHAWITSA-N
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)