T6031
DL-Thiorphan
≥98% (TLC)
Sinónimos:
(±)-N-(3-Mercapto-2-benzylpropionyl)glycine, DL-3-Mercapto-2-benzylpropanoylglycine
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
mp
138 °C
solubilidad
ethanol: soluble 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
cadena SMILES
OC(=O)CNC(=O)C(CS)Cc1ccccc1
InChI
1S/C12H15NO3S/c14-11(15)7-13-12(16)10(8-17)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,17H,6-8H2,(H,13,16)(H,14,15)
Clave InChI
LJJKNPQAGWVLDQ-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ACE(1636) , ECE1(1889)
rat ... Ace(24310) , Mme(24590)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)