SRP0676
Sortase A, S. aureus, His-tag
Staphylococcus aureus, recombinant, N-terminal His-Tag
Sinónimos:
SrtA, sortase A
Seleccione un Tamaño
US$ 1.081,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 1.081,00
Productos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
etiqueta
His tagged
Formulario
liquid
mol peso
27.7 kDa
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−70°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)