T4781
1,4,7-Triazacyclononane
~97%
Sinónimos:
Octahydro-1H-1,4,7-triazonine, Triethylenetriamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H15N3
Número de CAS:
Peso molecular:
129.20
Beilstein:
773877
Número MDL:
Código UNSPSC:
12350000
Productos recomendados
Ensayo
~97%
bp
110-130 °C/7 mmHg (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C1CNCCNCCN1
InChI
1S/C6H15N3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7-1/h7-9H,1-6H2
Clave InChI
ITWBWJFEJCHKSN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Possible reagent for compleximetric titrations with high cation-binding selectivity.
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?