Unfortunately, solution stability studies of this product have not been performed. However, other sources state that this chemical is stable when stored at -20°C for up to 3 months. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Please see the link below to review the product datasheet:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/132/566/t4680pis.pdf
T4680
Terazosin hydrochloride
≥98% (TLC), powder
Sinónimos:
1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-[(tetrahydro-2-furanyl)carbonyl]piperazine hydrochloride
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
color
white to off-white
solubilidad
H2O: soluble 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless
ethanol: 4 mg/mL
emisor
Abbott
cadena SMILES
Cl[H].COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4CCCO4
InChI
1S/C19H25N5O4.ClH/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14;/h10-11,14H,3-9H2,1-2H3,(H2,20,21,22);1H
Clave InChI
IWSWDOUXSCRCKW-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Nota de preparación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
Can this product be frozen in saline solution and thawed for later use? For how long is the product stable in solution or should it be made fresh prior to use?
1 answer-