A9611
Atipamezole
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-(2-Ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-1H-Imidazole, Antisedan, MPV 1248
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to brown
solubilidad
DMSO: ≥30 mg/mL
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CCC1(Cc2ccccc2C1)c3c[nH]cn3
InChI
1S/C14H16N2/c1-2-14(13-9-15-10-16-13)7-11-5-3-4-6-12(11)8-14/h3-6,9-10H,2,7-8H2,1H3,(H,15,16)
Clave InChI
HSWPZIDYAHLZDD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Learn about alpha-2 adrenoceptor and its subtypes, mediated responses, and applications of agonists. Included is a list of available products and a comparison table.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience