T4571
Taurine
Sinónimos:
2-Aminoethanesulfonic acid
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
non-animal source
Ensayo
≥98.5%
Formulario
crystalline powder
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
endotoxin, heavy metals, trace metals, tested
mp
>300 °C (lit.)
solubilidad
H2O: ≥100 mg/mL
actividad extraña
cytotoxicity, tested
cadena SMILES
NCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
Clave InChI
XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
rat ... Ppm1a(24666)
Categorías relacionadas
Descripción general
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?