Saltar a
86329
Taurine
≥99.5% (T), suitable for UHPLC, BioUltra
Sinónimos:
2-Aminoethanesulfonic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NH2CH2CH2SO3H
Número CAS:
Peso molecular:
125.15
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
203-483-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1751215
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Taurine, BioUltra, ≥99.5% (T)
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.5% (T)
form
powder or crystals
technique(s)
UHPLC: suitable
impurities
insoluble matter, passes filter test
ign. residue (900 °C)
≤0.05%
color
colorless to white
pH
4.5-6.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.006, λ: 280 nm Amax: 0.005
application(s)
cell analysis
SMILES string
NCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
InChI key
XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Ppm1a(24666)
Biochem/physiol Actions
Non-selective endogenous agonist at glycine receptors.
Non-selective endogenous agonist at glycine receptors. Conditionally essential sulfonated amino acid which modulates apoptosis in some cells; functions in many metabolic activities; a product of methionine and cysteine metabolism.
Other Notes
Biological role of taurine[1]; Component of NCTC medium[2]
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
T8691T4571T0625
Taurine
SAFC
T4571
Taurine
form
powder or crystals
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
powder
technique(s)
UHPLC: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
assay
≥99.5% (T)
assay
-
assay
≥98.5%
assay
≥99%
product line
BioUltra
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Taurine
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)