SRP6472
Transferrin human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
DKFZp781D0156, PRO1557, PRO2086, TF
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
etiqueta
6-His tagged (C-terminus)
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 76 kDa
observed mol wt 74 kDa by SDS-PAGE (DTT-reduced.)
envase
pkg of 100 μg
pkg of 20 μg
impurezas
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... TF(7018)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)