Merck
T0665
Sigma-Aldrich
Holo-transferrina human
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥97%
Sinónimos:
Siderofilina, saturada de hierro
About This Item
Número de CAS:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
biological source
human plasma
Quality Level
description
Iron-saturated
product line
BioReagent
assay
≥97%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
HIV, HBsAg and HCV, none detected (tested by FDA approved testing methods)
endotoxin, tested
solubility
H2O: 50 mg/mL
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... TF(7018)
Application
La transferrina es la principal molécula sérica de unión al hierro y su liberación en la célula. Los sistemas de cultivo celular carentes de suero requieren un formato de liberación de hierro. La transferrina es la forma de administración de hierro preferente porque las células procesan el hierro ligado a la transferrina de una forma fisiológicamente adecuada a través de los receptores de transferrina de la superficie celular. La holo-transferrina humana es una transferrina de alta afinidad que puede utilizarse con muchos tipos de células. La holo-transferrina humana se carga con hierro antes de ser utilizada y puede añadirse directamente a medios de cultivo celular carentes de hierro o con poco contenido en hierro.
Se ha complementado la holo-transferrina humana en el Roswell Park Memorial Institute (RPMI) para análisis de proliferación de proeritroblastos y también en medios de cultivo para espectroscopia de emisión con plasma intuitivamente acoplado.
Biochem/physiol Actions
Proporciona hierro a las células de una forma segura y fisiológicamente estable.
Preparation Note
Termotratada a 60 °C (mínimo) durante un mínimo de 10 horas.
Analysis Note
Contenido de hierro comunicado por plasma interactivamente acoplado (ICP) específico de lote.
Pureza por electroforesis en gel de agarosa.
Disclaimer
SÓLO PARA INVESTIGACIÓN. Este producto está regulado en Francia cuando está destinado a ser utilizado con fines científicos, como para actividades de importación y exportación (artículo L 1211-1, apartado 2, del Código de Salud Pública). El comprador (es decir, el usuario final) está obligado a obtener una autorización de importación del Ministerio de Investigación de Francia referida al artículo L1245-5-1 II del Código de Salud Pública. Al pedir este producto, usted confirma que ha obtenido la autorización de importación adecuada.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Co-operative signalling mechanisms required for erythroid precursor expansion in response to erythropoietin and stem cell factor
Arcasoy O and Jiang X
British Journal of Haematology, 130(1), 121-129 (2005)
Jill M Brown et al.
Nature communications, 9(1), 3849-3849 (2018-09-23)
Self-interacting chromatin domains encompass genes and their cis-regulatory elements; however, the three-dimensional form a domain takes, whether this relies on enhancer-promoter interactions, and the processes necessary to mediate the formation and maintenance of such domains, remain unclear. To examine these
Senthil Raja Jayapal et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 15(22), 3070-3081 (2016-09-23)
Cyclin A2 is an essential gene for development and in haematopoietic stem cells and therefore its functions in definitive erythropoiesis have not been investigated. We have ablated cyclin A2 in committed erythroid progenitors in vivo using erythropoietin receptor promoter-driven Cre
Pamela Sarkar et al.
Cytotherapy, 20(1), 21-28 (2017-09-18)
Clinical trials using ex vivo expansion of autologous mesenchymal stromal cells (MSCs) are in progress for several neurological diseases including multiple sclerosis (MS). Given that environment alters MSC function, we examined whether in vitro expansion, increasing donor age and progressive
Engineered mitochondrial ferritin as a magnetic resonance imaging reporter in mouse olfactory epithelium
Iordanova B, et al.
Testing, 8(8), e72720-e72720 (2013)
Protocolos
Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations. Explore our protocol for plateable primary hepatocyte cell culture.
Discover our protocol for thawing, plating, and forming hepatocyte spheroids from human spheroid-qualified plateable hepatocytes. Find the formulation for hepatocyte spheroid maintenance media.
Contenido relacionado
Explore our protocol for suspension primary hepatocyte cell culture. Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations.