SRP6174
Ubiquitin-K0 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), 95% (HPLC)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
95% (HPLC)
Formulario
liquid
mol peso
8.760 kDa
envase
pkg of 500 μg
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... RPS27A(6233)
Descripción general
Forma física
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)