Merck
M2933
Sigma-Aldrich
MES hydrate
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.5%
Sinónimos:
Ácido 2-morfolinoetanosulfónico hidratado, Ácido 2-(N-morfolino)etanosulfónico hydrate, Ácido 4-morfolinoetanosulfónico
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13NO4S · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
195.24 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12161700
eCl@ss:
32129211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Quality Level
grade
BioPerformance Certified
for molecular biology
assay
≥99.5%
form
crystalline powder
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
immunofluorescence: suitable
nucleic acid detection: suitable
impurities
endotoxin and Total Aerobic Microbial Count, tested
color
white
useful pH range
5.5-6.7
pKa 
6.1
solubility
water: 335.3 g/L at 20 °C
suitability
suitable for component for culture media
suitable for molecular biology
application(s)
agriculture
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
foreign activity
DNase, RNase, protease, none detected
SMILES string
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
InChI key
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
General description
El tampón de hidrato de MES (monohidrato del ácido 2-(N-morfolino)etanosulfónico) es una versátil disolución tampón biológica dipolar ampliamente utilizada en aplicaciones de biología molecular y cultivo celular. Con un pKa de 6,1, es la opción ideal para las disoluciones amortiguadoras a pH fisiológico, garantizando resultados precisos y fiables. La gran hidrosolubilidad de este tampón y la mínima adsorción a iones metálicos lo convierten en la opción ideal para diversas aplicaciones, entre ellas tareas de biología molecular, como la extracción de ADN y ARN, la PCR y la electroforesis en gel. Es también un actor clave en los cultivos celulares, ofreciendo una alternativa menos tóxica a las disoluciones tampón Tris y fosfato.
Más allá de estas aplicaciones, la disolución amortiguadora de tampón de hidrato de MES se utiliza mucho en la regulación del pH en medios de cultivo vegetal, disoluciones de reactivos y experimentos fisiológicos. Es la opción preferida para estudiar los efectos del pH en las reacciones enzimáticas e investigar las interacciones de las proteínas y otras biomoléculas con iones metálicos. Como un buen amortiguador de Good, el hidrato de MES satisface estrictos criterios: pKa de rango medio, máxima hidrosolubilidad, mínima solubilidad en otros disolventes, mínimos efectos salinos, estabilidad a diferentes temperaturas, estabilidad química y enzimática, mínima absorción en el rango espectral visible y UV, y facilidad de síntesis. Además, no forma complejos con la mayoría de los iones metálicos, lo que garantiza resultados fiables en aplicaciones en las que intervienen iones metálicos.
Application
El hidrato de Mes se ha utilizado:
  • para suspender las células antes de los estudios de inducción de la autofagia
  • En la preparación del medio de cultivo Murashige y Skoog para el crecimiento de plántulas de Arabidopsis thaliana
  • En la conjugación de sondas de hibridación con microesferas antes de la amplificación mediante PCR
  • Para el tratamiento de la matriz de fibroblastos antes de la conjugación con heparina para utilizarse como una plataforma de liberación del factor de crecimiento del endotelio vascular
  • Como tampón de lavado en un estudio sobre biología molecular
  • Como componente de los medios de cultivo
Features and Benefits
  • Adecuado para biología molecular y cultivo celular
  • Puede utilizarse como un componente amortiguador, para electroforesis y separación de proteínas
  • Probado para endotoxinas y recuento de microorganismos aerobios totales
  • Sin ADNasas, NICKasas, ARNasas y proteasas
  • Probado para confirmar niveles bajos de contaminación por metales pesados, garantizando su idoneidad para diversas aplicaciones
  • Amortiguación eficaz a un pH de 5,5-6,7 (25 °C) con un pKa de 6,1 (25 °C)
  • Muy soluble en agua
  • Mínima adsorción a iones metálicos
  • Menos tóxico para las células que otros amortiguadores como el Tris y los fosfatos
  • Estable en un amplio intervalo de pH
  • Baja absorción UV
  • Reactividad mínima
Preparation Note
Puede prepararse una disolución tampón utilizando MES mediante valoración con NaOH hasta el pH deseado. También pueden mezclarse disoluciones de reserva de MES y la sal de sodio de MES para conseguir el pH deseado. Se han publicado tablas de mezclas estándares utilizando disoluciones de reserva para preparar tampones de un pH determinado. No se recomienda el MES para la amortiguación a pH 7,4; deberán considerarse otras disoluciones tampón.
Storage and Stability
Las disoluciones son estables a 2-8°C durante meses. Esterilizado mediante filtración a través de filtros de 0,2 µM. No se recomienda la esterilización en autoclave para ningún tampón de ácido sulfónico. Si las disoluciones tampón deben carecer de nucleasas, trate primero el agua y luego añada el tampón después de su esterilización en autoclave. Cuando las disoluciones MES son tratadas en autoclave, se vuelven amarillas (aunque el pH no cambie considerablemente). Se desconoce la identidad del producto de descomposición amarillo.
Other Notes
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Comparable product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Protocol: An improved high-throughput method for generating tissue samples in 96-well format for plant genotyping (Ice-Cap 2.0).
Plant methods, 3 (1), 8-8 (2007)
Multiplex assay for subtyping avian influenza A viruses by cDNA hybridization and adapter-mediated amplification.
Applied Microbiology and Biotechnology, 100 (20), 8809-8818 (2016)
Dawson, R.M.C. et al.
Data for Biochemical Research, 410-410 (1987)
Fibroblast-derived matrix (FDM) as a novel vascular endothelial growth factor delivery platform.
Du, Ping, et al.
J. Controlled Release, 194, 122-129 (2014)
Autophagic or necrotic cell death in the absence of caspase and bcl-2 family members.
Lam, David, et al.
Biochemical and biophysical research communications, 363 (3), 536-541 (2007)