SRP3065
IGF-Binding Protein 6 human
recombinant, expressed in (BTI-Tn-5B1-4) High-5 Insect Cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
Sinónimos:
IBP-6
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in (BTI-Tn-5B1-4) High-5 Insect Cells
Ensayo
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
potencia
0.1-0.4 μg/mL
mol peso
23.0-30.0
envase
pkg of 20 μg
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
color
white to off-white
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... IGFBP6(3489)
Categorías relacionadas
Descripción general
Recombinant human IGF-BP6 has a calculated mass of 22.3kDa and consists of 213 amino acid residues including the IGF-BP domain and thyroglobulin type-I domain.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Secuencia
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)