Merck
SRP0730
Sigma-Aldrich
PIP5K3 (PIKFYVE), Active
PRECISIO® Kinase, recombinant
Seleccione un Tamaño
10 μG
US$ 627,00
US$ 627,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 μG
US$ 627,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
US$ 627,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensayo
70-95% (SDS-PAGE)
Formulario
frozen liquid
actividad específica
90-115 nmol/min·mg (ADP-Glo)
mol peso
~110 kDa
concentración
0.05-0.1 μg/μL
nº de acceso
NM_015040
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... PIP5K3(200576)
Aplicación
Useful for kinase assay.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Recombinant human PIP5K3 (1400-end) was expressed by Baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal GST tag. PIP5K3 (also known as phosphatidylinositol-3-phosphate 5-kinase type III or PIPKIII) encodes an enzyme that phosphorylates the D-5 position in PtdIns and phospha-tidylinositol-3-phosphate (PtdIns3P) to make PtdIns5P and PtdIns (3,5)biphosphate. PIP5K3 belongs to a large family of lipid kinases that alter the phosphorylation status of intracellular phosphatidylinositol but also have protein kinase activity (1). PIP5K3 regulate cytoskeletal functions, membrane trafficking, and receptor signaling by recruiting protein complexes to cell- and endosomal-membranes. The inhibition of PIP5K3 renders the late endosome /lysosome compartment refractory to fusion with autop-hagosomes and multivesicular bodies (2).
Almacenamiento y estabilidad
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Productos recomendados
Formulated in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, with 25% glycerol.
Información legal
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)