SML2361
Kinesore
>97% (HPLC)
Sinónimos:
3,5-Dibromo-4-hydroxy-benzoic acid 2-[[2,5-dimethyl-1-(3-nitrophenyl)-1H-pyrrol-3-yl]methylene]hydrazide, 3,5-Dibromo-N′-{[2,5-dimethyl-1-(3-nitrophenyl)-1H-pyrrol-3-yl]methylene}-4-hydroxybenzohydrazide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>97% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to brown
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Brc1c(c(cc(c1)C(=O)N\N=C\c2c([n](c(c2)C)c3cc(ccc3)[N+](=O)[O-])C)Br)O
InChI
1S/C20H16Br2N4O4/c1-11-6-14(12(2)25(11)15-4-3-5-16(9-15)26(29)30)10-23-24-20(28)13-7-17(21)19(27)18(22)8-13/h3-10,27H,1-2H3,(H,24,28)/b23-10+
Clave InChI
DUGCMEGLYHBMAR-AUEPDCJTSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)