Documentos clave
SRP0704
Sigma-Aldrich
BML-259
recombinant
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Seleccione un Tamaño
25 MG
US$ 511,00
US$ 511,00
Normalmente se envía en 2 semanas.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
US$ 511,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
US$ 511,00
Normalmente se envía en 2 semanas.
Ensayo
>95% (TLC)
Formulario
lyophilized powder
mol peso
~260.4
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Potent inhibitor of CDK5/p25 (IC50=64 nM). Inhibits CDK2/cyclin E at slightly higher concentration (IC50=98nM) (1). Protects cells against NAC-amyloid-induced cell death (2). Cell permeable. MW=260.4. Purity ?95% by TLC. Formulated as a lyophilized powder. May be dissolved in DMSO (>25 mg/mL) or DMF (30 mg/mL). Stable desicated as supplied at ambient temperature for up to 2 years, or in solution at -20°C for up to 2 months.
Almacenamiento y estabilidad
Store desiccated as supplied at -20°C for up to 2 years. Store solutions at -20°C for up to 2 months.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)