Documentos clave
SRP0648
Sigma-Aldrich
ARG1, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
Liver-Type Arginase 1
Seleccione un Tamaño
50 μG
US$ 778,00
US$ 778,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
US$ 778,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
US$ 778,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulario
frozen liquid
mol peso
36 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... ARG1(383)
Descripción general
Human Arginase 1 (ARG1) protein, also known as LCN7 and LIECF3, GenBank Accession No. NM_000045, amino acids 1-322, with a C-terminal His-tag, expressed in an HEK293 cell expression system. MW = 36 kDa.
Forma física
Aqueous solution
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)