BR781986
BRAND® microplate BRANDplates®, cellGrade
size 384 wells, size 120 μL, flat bottom, white, with transparent bottom
Sinónimos:
BRANDplates®, Cell culture, Microplates, Tissue culture, cellGrade
Seleccione un Tamaño
US$ 1.060,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 1.060,00
Productos recomendados
Materiales
flat bottom
polystyrene
white wells
esterilidad
sterile
Características
lid
skirt (F-bottom)
envase
pack of 50 ea
pkg of (individually packed)
fabricante / nombre comercial
BRAND 781986
tamaño
120 μL
384 wells
volumen de trabajo
120 μL
color
white, with transparent bottom
tipo de unión
cell culture treated
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Optimal surfaces for optimal results
- Reliable quality from the cleanroom
- Tested by independent laboratories
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)