Documentos clave
SRP0576
Sigma-Aldrich
CD40L (CD154), His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
CD154, T cell antigen Gp39, TNF related activation protein, TNFSF5, TRAP, tumor necrosis factor ligand superfamily member 5
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulario
frozen liquid
mol peso
18.4 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... CD40LG(959)
Descripción general
Human CD40L, T cell antigen Gp39, TNF related activation protein, TRAP, tumor necrosis factor ligand superfamily member 5, TNFSF5, CD154. GenBank Accession No. NM_000074, a.a. 116-261 with an N-terminal His-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 18.4 kDa.
Forma física
Aqueous solution
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)