MAK436
AF Cholesterol Assay Kit
Sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Sinónimos:
Cholesterol Quantitation Kit
Nivel de calidad
aplicaciones
pharmaceutical
método de detección
colorimetric
fluorometric
enfermedades relevantes
cardiovascular diseases, depression; cancer; neurological disorders
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- Cancer Research
- Cardiovascular Research
- Neurological Research
Características y beneficios
Compatibility with High-Throughput Systems: Easily incorporate our kit into high-throughput handling systems, ensuring smooth and accurate processing, enhancing efficiency in your laboratory workflow.
Idoneidad
Principio
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
71.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
22 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)