Documentos clave
SRP0304
Sigma-Aldrich
HDAC Class 2a Substrate 2, fluorogenic
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
HDAC, histone deacetylase
Seleccione un Tamaño
250 NMOL
US$ 328,00
US$ 328,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 NMOL
US$ 328,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
US$ 328,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
aqueous solution
envase
pkg of 250 nmol
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Descripción general
A fluorogenic, acetylated peptide substrate for HDAC4, 5, 7 and 9.
Aplicación
Study enzyme kinetics, and screen small molecule inhibitors for drug discovery and HTS applications.
Forma física
Supplied as a 5 mM solution in DMSO.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)