Saltar a
SML0803
VUF10661
≥98% (HPLC), Chemokine receptor CXCR3 agonist, powder
Sinónimos:
(3S)-N-[(1S)-5-Amino-1-[[(2,2-diphenylethyl)amino]carbonyl]pentyl]-2-(1,4-dioxo-4-phenylbutyl)-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxamide
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 256,00
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.020,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C40H44N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
644.80
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
US$ 256,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
VUF10661, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
VUF10661 is a potent agonist of the chemokine receptor CXCR3.
VUF10661 is a potent agonist of the chemokine receptor CXCR3. VUF10661 induces receptor internalization, recruitment of ?-arrestins and activates Gi proteins with similar potency to endogenous CXCL ligands.
Features and Benefits
This compound is featured on the Chemokine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1107SML1781SML0789
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)