Merck
SRE0086
Sigma-Aldrich
Lysis Solution for Blood
About This Item
Código UNSPSC:
41105600
Formulario
liquid
Nivel de calidad
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
The Lysis Solution for Blood is used together with the Neutralization Solution for Blood (SRE0087) to rapidly extract and neutralize DNA from whole blood, whole blood dried on a blood card, and cultured mammalian cells.
Otras notas
Stable for two years from the date of manufacture when stored at room temperature. Do not use past expiration date printed on product label.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)