Saltar a
D5688
Dilution Solution
Extract-N-Amp Plant Dilution Solution
Sinónimos:
Direct PCR, Direct PCR dilution solution for plants, Extract‑N‑Amp Dilution Solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
liquid
feature
Direct PCR
technique(s)
PCR: suitable
input
crude DNA
storage temp.
−20°C
General description
Dilution Solution is intended for use with Sigma′s Extract-N-Amp Plant PCR Kit. Once the DNA is extracted from the leaf tissue, the Dilution Solution is added to the extract to neutralize inhibitory substances. The extract is then ready for PCR.
Application
Dilution Solution (Extract-N-Amp Plant Dilution Solution) has been used in direct PCR amplification and to prepare template DNA.[1][2]
Legal Information
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
N9784T3073L3289
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
input
crude DNA
input
-
input
crude DNA
input
-
feature
Direct PCR
feature
-
feature
Direct PCR
feature
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)