Saltar a
SML3258
3-Methyl-5-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopentenyl)pentan-2-ol
≥90% (GC)
Sinónimos:
3-Methyl-5-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)pentan-2-ol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 102,00
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 413,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H26O
Número CAS:
Peso molecular:
210.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90% (GC)
Form:
oil
US$ 102,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥90% (GC)
form
oil
color
white to beige
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CCC(CCC(C)C(C)O)C1(C)C
InChI
1S/C14H26O/c1-10(12(3)15)6-8-13-9-7-11(2)14(13,4)5/h7,10,12-13,15H,6,8-9H2,1-5H3
InChI key
NGYMOTOXXHCHOC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Agonist of olfactory receptor OR2AT4
Sandalore is an agonist of olfactory receptor OR2AT4, a G-protein-coupled receptor (GPCR) also expressed in human primary keratinocytes. Sandalore was shown to enhance hair growth in human scalp hair follicles by stimulating OR2AT4, resulting in decreased apoptosis and increased production of the anagen-prolonging growth factor IGF-1. Sandalore had previously been shown to increase wound healing. Sandalore was also recently used to study OR2AT4 found in the human chronic myelogenous leukemia (CML) cell line K562 and in white blood cells of clinically diagnosed acute myeloid leukemia (AML) patients.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
33309SCC165
description
≥90% (GC)
description
PESTANAL®, analytical standard
description
BLaER1 human B-cell precursor leukemia cell line may be transdifferentiated and used to model human monocytes.
assay
≥90% (GC)
assay
-
assay
-
form
oil
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-140 to -196°C
color
white to beige
color
-
color
-
Pictogramas
Environment
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)