57524
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran
analytical standard
Sinónimos:
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran, Hexamethylindanopyran
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥80.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refracción
n20/D 1.510-1.540
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
CC1(C)C(C)C(C)(C)C2=CC3=C(C(C)COC3)C=C21
InChI
1S/C18H26O/c1-11-14-10-16-15(9-13(14)7-8-19-11)17(3,4)12(2)18(16,5)6/h9-12H,7-8H2,1-6H3
Clave InChI
YWMTVUUYOAIDBC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
291.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
144 °C - Pensky-Martens closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?