Documentos clave
SML3199
Sigma-Aldrich
Monomethyl Auristatin E
≥98%
Sinónimos:
MMAE, MMAE toxin, Monomethylauristatin E, N-Methyl-L-valyl-N-[(1S,2R)-4-[(2S)-2-[(1R,2R)-3-[[(1R,2S)-2-hydroxy-1-methyl-2-phenylethyl]amino]-1-methoxy-2-methyl-3-oxopropyl]-1-pyrrolidinyl]-2-methoxy-1-[(1S)-1-methylpropyl]-4-oxobutyl]-N-methyl-L-valinamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C39H67N5O7
Número de CAS:
Peso molecular:
717.98
Código UNSPSC:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
film or powder
color
white to off-white
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N1([C@@H](CCC1)[C@H](OC)[C@@H](C)C(=O)N[C@@H]([C@@H](O)c2ccccc2)C)C(=O)C[C@@H](OC)[C@@H](N(C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC)C(C)C)C(C)C)[C@H](CC)C
InChI
1S/C39H67N5O7/c1-13-25(6)34(43(10)39(49)33(24(4)5)42-38(48)32(40-9)23(2)3)30(50-11)22-31(45)44-21-17-20-29(44)36(51-12)26(7)37(47)41-27(8)35(46)28-18-15-14-16-19-28/h14-16,18-19,23-27,29-30,32-36,40,46H,13,17,20-22H2,1-12H3,(H,41,47)(H,42,48)/t25-,26+,27+,29-,30+,32-,33-,34-,35+,36+/m0/s1
Clave InChI
DASWEROEPLKSEI-UIJRFTGLSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Monomethyl Auristatin E (MMAE) is a highly potent peptidyl antimitotic agent that blocks the polymerization of tubulin. Monomethyl Auristatin E is a component of a clinically approved antibodydirected conjugates Brentuximab vedotin, Glembatumumab vedotin, Enfortumab vedotin and Polatuzumab vedotin.
highly potent antimitotic agent; anti-tubulin agent;
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 1
Órganos de actuación
male reproductive organs,Bone marrow,thymus,spleen,Liver
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)