H0165
7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin
powder, ≥98% (HPLC)
Sinónimos:
SN-38
Seleccione un Tamaño
US$ 249,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 249,00
Productos recomendados
Nombre del producto
7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin, ≥98% (HPLC), powder
origen biológico
Artemisia annua
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
solubilidad
DMSO: 1 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC1=CC2=C(CC)C(C3)=C(N=C2C=C1)C(N3C4=O)=CC5=C4COC([C@]5(O)CC)=O
InChI
1S/C22H20N2O5/c1-3-12-13-7-11(25)5-6-17(13)23-19-14(12)9-24-18(19)8-16-15(20(24)26)10-29-21(27)22(16,28)4-2/h5-8,25,28H,3-4,9-10H2,1-2H3/t22-/m0/s1
Clave InChI
FJHBVJOVLFPMQE-QFIPXVFZSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - STOT RE 1
Órganos de actuación
Gastro-intestinal system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Graphene oxide, a monomolecular layer of graphite with oxygen functionalities, holds unique properties valuable for various applications in materials science.