Merck
SML3061
Sigma-Aldrich
BSJ-04-122
>97% (HPLC)
Sinónimos:
N-(2-((5-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino)phenyl)acrylamide
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 127,00
25 MG
US$ 510,00
US$ 127,00
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 127,00
25 MG
US$ 510,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H12ClN5O
Número de CAS:
Peso molecular:
313.74
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
US$ 127,00
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
>97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
BSJ-04-122 is a cell penetrant, potent and selective covalent inhibitor of MKK4 and MKK7 (MAP2K4/7) that binds to Cys247 of MKK4. It potently inhibits JNK phosphorylation. BSJ-04-122 exhibits antiproliferative effects against triple-negative breast cancer cells. Also, BSJ-04-122 enhances antiproliferative activity of JNK-IN-8.
cell penetrant, potent and selective covalent inhibitor of MKK4 and MKK7 (MAP2K4/7)
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)